ADT-Transmitter O2-Sauerstoff (elektrochemischer Sensor), 24V, (0)-4-20mA, 0(2)-10V, Kunststoffgehäuse 94*130*57mm IP65, Messbereich:0-25% VOL, Poti-Kalibrierung (!!!NUR in Kombination mit BUS-Modus --> +Tool- Adressierung!!! ), Ausgang: Analog (4- 1 * 1 ST
Catalog # SNSTADT931195A1000
Supplier: SENSORTECHNIK TRENKA
Frequently Bought Together