DGC-05-16-2-0-0-3-0000100-00 Der DGC-05 hat in dieser Ausführung 4 Analogeingänge für die Aufschaltung externer Gas-Transmitter mit Drahtbruch- und Kurzschluss- Detektion. Je Eingang sind bis zu fünf Alarmschwellen frei programmierbar. Die Konfigura 1 * 1 ST
Catalog # SNSTDGC05162003000
Supplier: SENSORTECHNIK TRENKA
Frequently Bought Together