MultiRAE Lite 5-GasUEG/O2/CO/SO2/NO Pumpe Sensoren: UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, Messbereich: 0-30% CO: elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor, Messbereich: 0-500ppm SO2: elekt 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA302C134E020
Supplier: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together