ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite UEG/H2S/HCN/NH3/O2/CO 6-Gas-Warngerät als Pumpengerät Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: UEG/LEL: Katalytischer-Sensor, Messbereich: 1 * 1 ST
  RAESMAA30RC178E020
MultiRAE Lite UEG/H2S/HCN/NH3/O2/CO 6-Gas-Warngerät als Pumpengerät Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: UEG/LEL: Katalytischer-Sensor, Messbereich: 1 * 1 ST
  RAESMAA30RC178E020
Frequently Bought Together