ContactUsLinkComponent
Transmitter m Sensorkopf Typ Smart 3G-C2 Zielgas: Pentan Messbereich: 0...100 Vol.-% UEG Messprinzip: Wärmetönung Messgaszuführung: durch Diffusion Betriebstemperatur: -40...+60 °C (für Wärmetöner und IR-Sensoren, bis 65°C oder 70°C auf Anfrage) Feuc 1 * 1 ST
Catalog # SNSTS2097P
Transmitter m Sensorkopf Typ Smart 3G-C2 Zielgas: Pentan Messbereich: 0...100 Vol.-% UEG Messprinzip: Wärmetönung Messgaszuführung: durch Diffusion Betriebstemperatur: -40...+60 °C (für Wärmetöner und IR-Sensoren, bis 65°C oder 70°C auf Anfrage) Feuc 1 * 1 ST
Catalog # SNSTS2097P
Frequently Bought Together