MGC-03 Controller mit USV Der MGC-03 hat zwei Analogeingänge für die Aufschaltung externer Gas-Transmitter mit Drahtbruch- und Kurzschluss- Detektion. Je Eingang sind bis zu vier Alarmschwellen frei programmierbar. Zur Alarmmeldung stehen zwei A und 1 * 1 ST
Catalog # SNSTMGC03E200B5500
Supplier: SENSORTECHNIK TRENKA
Frequently Bought Together