MGC-03 Controller Der MGC-03 hat zwei Analogeingänge für die Aufschaltung externer Gas-Transmitter mit Drahtbruch- und Kurzschluss- Detektion. Je Eingang sind bis zu vier Alarmschwellen frei programmierbar. Zur Alarmmeldung stehen zwei Alarmrela und 1 * 1 ST
Catalog # SNSTMGC03E100B5500
Supplier: SENSORTECHNIK TRENKA
Frequently Bought Together