ADT-TRANSMITTER CO2 Gasart: Kohlendioxid CO2 Sensorelement: Zweistrahl-Infrarot (NDIR), Diffusion Messbereich: 0-5 vol. % Erwartete Lebensdauer: >10 Jahre unter normalen Umweltbedingungen Temperaturbereich: -10 bis +40C ohne Heizung Druckbereich: 8 1 * 1 ST
Catalog # SNSTADTD31164A2007
Supplier: SENSORTECHNIK TRENKA
Frequently Bought Together