ContactUsLinkComponent
ADT-Transmitter, CO2-Kohlenstoffdioxid (Infrarot Sensor), 24V, (0)-4-20mA, 0(2)-10V, Kunststoffgehäuse 94*130*57mm IP65, Messbereich:0-20% VOL, Poti-Kalibrierung (!!!NUR in Kombination mit BUS-Modus --> +Tool-Adressierung!!! ), Ausgang: Analog (4-2 1 * 1 ST
Catalog # SNSTADTD31164A2008
ADT-Transmitter, CO2-Kohlenstoffdioxid (Infrarot Sensor), 24V, (0)-4-20mA, 0(2)-10V, Kunststoffgehäuse 94*130*57mm IP65, Messbereich:0-20% VOL, Poti-Kalibrierung (!!!NUR in Kombination mit BUS-Modus --> +Tool-Adressierung!!! ), Ausgang: Analog (4-2 1 * 1 ST
Catalog # SNSTADTD31164A2008
Frequently Bought Together