ACEGLOW CHEMILUMINESZENZSUBSTRAT Muster 2 x 2 ml AceGlow: Hochsensitives Chemilumineszenzsubstrat für Detektionen bis in den niederen Femtogramm-Bereich mit einer Signalstabilität von mindestens 24 h. Lieferumfang: 2 ml Luminol-Verstärkersubstrat 2 m 1 * 4 mL
Catalog # PEQL37-3499
Supplier: VWR Collection
Frequently Bought Together