PEQGOLD PROTEIN-MARKER V 10 - 250 kDa, 2 x 250 µl Ready-to-use in Ladepuffer! Mischung aus rekombinanten Proteinen. 28 und 72-kDa-Bande mit orangem Farbstoff hervorgehoben. Versand: Kühlakkus Lagerung: -20 °C 1 * 0,5 mL
Catalog # PEQL27-2210-EM
Supplier: VWR Peqlab
Frequently Bought Together