PEQGOLD DNTP-MIX Muster, je 0.2 µmol 20 µl gebrauchsfertige Lösung (pH 7.5) von dATP, dCTP, dGTP und dTTP mit einer Konzentration von jeweils 10 mM. Versand: Kühlakkus Lagerung: -20 °C 1 * 0,2 ml
Catalog # PEQL20-3099
Supplier: VWR Peqlab
Frequently Bought Together