ContactUsLinkComponent
PEQGOLD DNTP-SET Muster, 4 x 2 µmol 4 x 20 µl gebrauchsfertige Lösung (dATP, dCTP, dGTP, dTTP, pH 7.5) mit einer Konzentration von je 100 mM. Versand: Kühlakkus Lagerung: -20 °C 1 * 0,8 ml
Catalog # PEQL20-2099
Supplier:  VWR Peqlab
PEQGOLD DNTP-SET Muster, 4 x 2 µmol 4 x 20 µl gebrauchsfertige Lösung (dATP, dCTP, dGTP, dTTP, pH 7.5) mit einer Konzentration von je 100 mM. Versand: Kühlakkus Lagerung: -20 °C 1 * 0,8 ml
Catalog # PEQL20-2099
Supplier:  VWR Peqlab
Frequently Bought Together