ContactUsLinkComponent
EUROGOLD XCHANGE PLASMID MAXI-EF KIT 2 Präparationen Plasmid-Extraktion aus bis zu 500 ml Kultur Ertrag: bis 500 µg Kitbestandteile: XChange-Maxi Filter, Buffer I-EF, Buffer II-EF, Buffer III-EF, EQ-EF-Buffer, DNA-Wash Buffer I-EF, DNA-Wash Buffer 1 * 2 Tests
Catalog # PEQLEMR510002
Supplier:  VWR Collection
EUROGOLD XCHANGE PLASMID MAXI-EF KIT 2 Präparationen Plasmid-Extraktion aus bis zu 500 ml Kultur Ertrag: bis 500 µg Kitbestandteile: XChange-Maxi Filter, Buffer I-EF, Buffer II-EF, Buffer III-EF, EQ-EF-Buffer, DNA-Wash Buffer I-EF, DNA-Wash Buffer 1 * 2 Tests
Catalog # PEQLEMR510002
Supplier:  VWR Collection
Frequently Bought Together