PEQGOLD XCHANGE PLASMID MAXI KIT 2 Präparationen Plasmid-Extraktion aus bis zu 500 ml Kultur. Ertrag: bis 500 µg. Kitbestandteile: XChange-Maxi Columns, Buffer I, Buffer II, Buffer III, DNA Wash Buffer, EQ-Puffer, RNase A, Elution Buffer Versand: RT 1 * 2 Tests
Catalog # PEQLEMR509002
Supplier: VWR Peqlab
Frequently Bought Together