ContactUsLinkComponent
2 Präparationen Plasmid-Extraktion aus bis zu 100 ml Kultur. Ertrag: bis 100 µg. Kitbestandteile: XChange Midi Columns, Filters, Solution I, Solution II, Solution III, DNA Wash Buffer, EQ-Puffer, RNase A, Elution Buffer Versand: RT Lagerung: RT (RNas 1 * 2 Tests
Catalog # PEQLEMR508002
Supplier:  VWR Collection
2 Präparationen Plasmid-Extraktion aus bis zu 100 ml Kultur. Ertrag: bis 100 µg. Kitbestandteile: XChange Midi Columns, Filters, Solution I, Solution II, Solution III, DNA Wash Buffer, EQ-Puffer, RNase A, Elution Buffer Versand: RT Lagerung: RT (RNas 1 * 2 Tests
Catalog # PEQLEMR508002
Supplier:  VWR Collection
Frequently Bought Together