ContactUsLinkComponent
EUROGOLD TOTAL RNA KIT (S-LINE) EUROCLONE 50 Präparationen RNA-Extraktionen aus Zellen und Geweben. Ertrag: bis 100 µg Kitbestandteile: PerfectBind RNA Column, Collection Tubes, DNA Removing Columns, RNA Lysis Buffer T, RNA-Wash Buffer I und II, RN 1 * 50 Tests
  PEQLEMR505050
undefined
EUROGOLD TOTAL RNA KIT (S-LINE) EUROCLONE 50 Präparationen RNA-Extraktionen aus Zellen und Geweben. Ertrag: bis 100 µg Kitbestandteile: PerfectBind RNA Column, Collection Tubes, DNA Removing Columns, RNA Lysis Buffer T, RNA-Wash Buffer I und II, RN 1 * 50 Tests
  PEQLEMR505050
Frequently Bought Together