ContactUsLinkComponent
EUROGOLD TOTAL RNA KIT (S-LINE) EUROCLONE 5 Präparationen RNA-Extraktionen aus Zellen und Geweben. Ertrag: bis 100 µg Kitbestandteile: PerfectBind RNA Column, Collection Tubes, DNA Removing Columns, RNA Lysis Buffer T, RNA-Wash Buffer I und II, RNa 1 * 5 Tests
Catalog # PEQLEMR505005
Supplier:  VWR Peqlab
undefined
EUROGOLD TOTAL RNA KIT (S-LINE) EUROCLONE 5 Präparationen RNA-Extraktionen aus Zellen und Geweben. Ertrag: bis 100 µg Kitbestandteile: PerfectBind RNA Column, Collection Tubes, DNA Removing Columns, RNA Lysis Buffer T, RNA-Wash Buffer I und II, RNa 1 * 5 Tests
Catalog # PEQLEMR505005
Supplier:  VWR Peqlab
Related Information
Frequently Bought Together