ContactUsLinkComponent
EUROGOLD BLOOD RNA KIT (S-LINE) 50 Präparationen RNA-Extraktionen aus bis zu 1 ml Vollblut. Ertrag: bis 5 µg Kitbestandteile: PerfectBind RNA Columns (Safety-Line), DNA Removing Columns, Collection Tubes, Lysis Buffer ER, RNA Lysis Buffer T, RNA Wa 1 * 50 Tests
Catalog # PEQLEMR511050
Supplier:  VWR Collection
EUROGOLD BLOOD RNA KIT (S-LINE) 50 Präparationen RNA-Extraktionen aus bis zu 1 ml Vollblut. Ertrag: bis 5 µg Kitbestandteile: PerfectBind RNA Columns (Safety-Line), DNA Removing Columns, Collection Tubes, Lysis Buffer ER, RNA Lysis Buffer T, RNA Wa 1 * 50 Tests
Catalog # PEQLEMR511050
Supplier:  VWR Collection