PEQGOLD TOTAL RNA KIT 50 Präparationen RNA-Extraktionen aus Zellen und Geweben. Ertrag: bis 100 µg Kitbestandteile: PerfectBind RNA Column, Collection Tubes, DNA Removing Columns, RNA Lysis Buffer T, RNA-Wash Buffer I und II, RNase-free Water Versand 1 * 50 Tests
Catalog # PEQL12-6634-01EM
Supplier: VWR Peqlab
Frequently Bought Together