EUROGOLD CYCLE-PURE KIT EUROCLONE 200 Prparationen Aufreinigung von DNA (50 bp bis 40 kbp) aus PCR-Anstzen und Enzymreaktionen. Kitbestandteile: PerfectBind DNA Columns (Classic-Line), Collection Tubes, CP Buffer, CG Wash Buffer, Elution Buffer V 1 * 200 Tests
Catalog # PEQLEMR502200
Supplier: VWR Peqlab