EUROGOLD PLANT DNA MINI KIT EUROCLONE 50 Präparationen DNA-Extraktionen aus bis zu 0.2 g Pflanzenmaterial Ertrag: 20 - 50 µg Kitbestandteile: PerfectBind DNA Columns, Collection Tubes, Microfilter, Lysis Buffer PL1, Lysis Buffer PL2, DNA Binding Bu 1 * 50 Tests
Catalog # PEQLEMR512050
Supplier: VWR Peqlab
Frequently Bought Together