EUROGOLD BLOOD DNA MINI KIT PLUS (S-LINE) 5 Präparationen DNA-Extraktionen aus bis zu 1 ml Vollblut. Ertrag: bis 30 µg. Kitbestandteile: PerfectBind DNA Columns (Safety Line), Collection Tubes, BL Buffer, DNA Wash Buffer, Elution Buffer, Proteinase 1 * 5 Tests
Catalog # PEQLEMR524005
Supplier: VWR Collection