EUROGOLD TISSUE DNA MINI KIT (S-LINE) EUR 200 Präparationen DNA-Extraktionen aus Zellen und Geweben. Ertrag: bis 30 µg Kitbestandteile: PerfectBind DNA Columns (Safety Line), Collection Tubes, DNA Lysis Buffer T, DNA Binding Buffer, DNA Wash Buffer 1 * 200 Tests
Catalog # PEQLEMR503200
Supplier: VWR Peqlab
Frequently Bought Together