ContactUsLinkComponent
EUROGOLD TISSUE DNA KIT MINI (S-LINE) EUR 50 Präparationen DNA-Extraktionen aus Zellen und Geweben. Ertrag: bis 30 µg Kitbestandteile: PerfectBind DNA Columns (Safety Line), Collection Tubes, DNA Lysis Buffer T, DNA Binding Buffer, DNA Wash Buffer, 1 * 50 Tests
Catalog # PEQLEMR503050
Supplier:  VWR Peqlab
EUROGOLD TISSUE DNA KIT MINI (S-LINE) EUR 50 Präparationen DNA-Extraktionen aus Zellen und Geweben. Ertrag: bis 30 µg Kitbestandteile: PerfectBind DNA Columns (Safety Line), Collection Tubes, DNA Lysis Buffer T, DNA Binding Buffer, DNA Wash Buffer, 1 * 50 Tests
Catalog # PEQLEMR503050
Supplier:  VWR Peqlab