ContactUsLinkComponent
EUROGOLD GEL EXTRACTION KIT EUROCLONE 50 Prparationen DNA-Extraktion (50 bp bis 40 kbp) aus Agarose- gelen oder Reaktionsanstzen. Kitbestandteile: PerfectBind DNA Columns (Classic Line), Collection Tubes, Binding Buffer, CG Wash Buffer, Elution B 1 * 50 Tests
Catalog # PEQLEMR501050
Supplier:  VWR Peqlab
EUROGOLD GEL EXTRACTION KIT EUROCLONE 50 Prparationen DNA-Extraktion (50 bp bis 40 kbp) aus Agarose- gelen oder Reaktionsanstzen. Kitbestandteile: PerfectBind DNA Columns (Classic Line), Collection Tubes, Binding Buffer, CG Wash Buffer, Elution B 1 * 50 Tests
Catalog # PEQLEMR501050
Supplier:  VWR Peqlab