IGMF 05 GSP,M18X1,INDUKTIV, 10M Kabel 5MM BÜNDIG Induktiver Sensor Tropen Serie, Klimawechselfest Ausführung: M30, Länge 85mm, Länge mit Anschlusskabel 100mm Nennschaltabstand (mm): 10 bündig Schaltausgang PNP: Wechlser Betriebsspannung (V): 10…30 DC 1 * 1 ST
EGEEP30701/10M
Frequently Bought Together