Digital-Gas-Controller-05, RS 485 / DGC05 ohne Connector/Repeater Modul (Analog), 1 x Erweiterungsmodul, 10 x Alarm Relais, 8 x Analog Input, 4 x Analog Output, 4 x Digital Input, max. 16 PolyGard Transmitter, Netzteil 6.5A, ohne Netzstörblinkleuchte 1 * 1 ST
Catalog # SNSTDGC05162012000
Supplier: SENSORTECHNIK TRENKA
Frequently Bought Together