ContactUsLinkComponent
ADT-Transmitter, CO-Kohlenmonoxid (elektrochemischer Sensor), 24V, (0)-4-20mA, 0(2)-10V, ADT-CO Kunststoffgehäuse 94*130*57mm IP65, Messbereich:0-300ppm, Poti-Kalibrierung (!!!NUR in Kombination mit BUS-Modus --> +Tool-Adressierung!!! ), Ausgang: A 1 * 1 ST
Catalog # SNSTADT031110A2001
ADT-Transmitter, CO-Kohlenmonoxid (elektrochemischer Sensor), 24V, (0)-4-20mA, 0(2)-10V, ADT-CO Kunststoffgehäuse 94*130*57mm IP65, Messbereich:0-300ppm, Poti-Kalibrierung (!!!NUR in Kombination mit BUS-Modus --> +Tool-Adressierung!!! ), Ausgang: A 1 * 1 ST
Catalog # SNSTADT031110A2001
Frequently Bought Together