Füllstandssensor Typ KGFT 325 230°C Hochtemperatur zum Betrieb mit Auswertegerät Ausführung Anschlussgewinde: G1/4 Abmessungen mm: Sensorkomplett 69mm, Gewinde inkl. Sensorspitze 39mm, Sensorspitze 23mm Schaltpunkt mm: -6 sp Temperaturbereich °C: -35 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP21108
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together