ToxiRAE Pro O2 Text: 1-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, Sensor: O2: elektrochemische Sauerstoff-Sensor, Messbereich: 0 - 30 % Vol, Auflösung: 0,1 % Vol Alarme: optisch (weitwinkel), akustisch (90dB), vibration Alarmgrenzen einstellbar ( Passwortschu 1 * 1 ST
Catalog # RAESG02-AE10-100
Supplier: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together