ContactUsLinkComponent
Gehäuseheitzhaube mit magnetrührer, WHM, für Rundkolben 2000 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Magnetrührer: 50 - 750 rpm, Leistung 240 W, Stromanschluss 230 V 1 * 1 items
Catalog # WITGDH.WHM12035
Supplier:  witeg Labortechnik
Gehäuseheitzhaube mit magnetrührer, WHM, für Rundkolben 2000 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Magnetrührer: 50 - 750 rpm, Leistung 240 W, Stromanschluss 230 V 1 * 1 items
Catalog # WITGDH.WHM12035
Supplier:  witeg Labortechnik
Frequently Bought Together