ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite6-Gas PID/O2/UEG/CO/H2S/Cl2 Pumpe, Akku 6-Gas-Detektor als Pumpengerät Sensoren: PID: Photoionisations Sensor, Messbereich: 0-1000ppm UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C1R6E020
Supplier:  RAE SYSTEMS
MultiRAE Lite6-Gas PID/O2/UEG/CO/H2S/Cl2 Pumpe, Akku 6-Gas-Detektor als Pumpengerät Sensoren: PID: Photoionisations Sensor, Messbereich: 0-1000ppm UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C1R6E020
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together