XP-455 Si-Schuh H-S3 49 Si-Halbschuh mit Sicherheitsreflektoren, aus Waterproofleder, mit Ergo-Tex® Funktionsfutter und Klima Komfort® Einlegesohle, PPS-Dämpfungssystem, Laufsohle aus MPU-3® Sohlentechnologie, mit Stahlkappe und nageldurchtrittsicher 1 * 1 PAAR
Catalog # ATLA71249
Supplier: ATLAS - the shoe company
Frequently Bought Together