ContactUsLinkComponent
ScanTemp 490 Profi-Infrarot-Thermometer Messfleck/Größenverhältnis,,50:1 Messbereich,,-60...+1000°C (Thermoelementeingang Typ K -64...+1370°C) Displayauflösung,,0,1°C (ab 1000°C 1°C) Genauigkeit,,±2% oder 2°C, der größere Wert gilt (Thermoelementeing 1 * 1 ST
Catalog # DSTM5020-0490
ScanTemp 490 Profi-Infrarot-Thermometer Messfleck/Größenverhältnis,,50:1 Messbereich,,-60...+1000°C (Thermoelementeingang Typ K -64...+1370°C) Displayauflösung,,0,1°C (ab 1000°C 1°C) Genauigkeit,,±2% oder 2°C, der größere Wert gilt (Thermoelementeing 1 * 1 ST
Catalog # DSTM5020-0490
Frequently Bought Together