ContactUsLinkComponent
Meshguard Kit Controller, 4x H2S, 4x LEL, PowerPaks Der FMC 2000 ist ein Mehrkanal-Controller mit integriertem Modem, der in das intelligente Netzwerk angeschlossener MeshGuard-Sensoren von RAE-Systems integrierbar ist. Der FMC 2000 ist das Befehls- 1 * 1 ST
Catalog # RAESD01-0002-001
Supplier:  RAE SYSTEMS
Meshguard Kit Controller, 4x H2S, 4x LEL, PowerPaks Der FMC 2000 ist ein Mehrkanal-Controller mit integriertem Modem, der in das intelligente Netzwerk angeschlossener MeshGuard-Sensoren von RAE-Systems integrierbar ist. Der FMC 2000 ist das Befehls- 1 * 1 ST
Catalog # RAESD01-0002-001
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together