Inline Kompaktsensor SDN 506 GSP-CER Erfassungsbereich [l/min]: 0,005...3 Arbeitsbereich [l/min]: 0,02...3 Innendurchmesser [mm]: 96 Druchflussmenge max. [l/h]: 300 Schaltstrom [mA]: 200 Schaltspannung [V]:- Last RL [omega]:- Betriebsspannung [V]: 24 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11262
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together