ContactUsLinkComponent
Prec.Clean II tubing LDPE, 18 x500` Material: Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) Farbe: Transparent Dicke: 100µm Breite: 18 ´(457mm) Fertigung im Reinraum der ISO-Klasse 4 Verpackung: Rolle von 500 Fuß (152 Meter) 1 * 1 ST
Catalog # FISH1N400180
Supplier:  FISHER CONTAINER
Prec.Clean II tubing LDPE, 18 x500` Material: Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) Farbe: Transparent Dicke: 100µm Breite: 18 ´(457mm) Fertigung im Reinraum der ISO-Klasse 4 Verpackung: Rolle von 500 Fuß (152 Meter) 1 * 1 ST
Catalog # FISH1N400180
Supplier:  FISHER CONTAINER
Frequently Bought Together