ContactUsLinkComponent
Tuch BCR DURX.3438 PERF ROLL empfohlen für ISO Klasse 5-7, Vliesstoff (55% Cellulose/45% Polyester), Gewicht ca. 69 g/m, Perforiert für einfaches Abtrennen Tuchabmessung 34 x 38 cm Rollenformat:Durchmesser ca. 300 mm Breite: 340 mm Kuns 1 * 1 Rolle
  BERKDURX3438PR500P
 :  BERKSHIRE
Tuch BCR DURX.3438 PERF ROLL empfohlen für ISO Klasse 5-7, Vliesstoff (55% Cellulose/45% Polyester), Gewicht ca. 69 g/m, Perforiert für einfaches Abtrennen Tuchabmessung 34 x 38 cm Rollenformat:Durchmesser ca. 300 mm Breite: 340 mm Kuns 1 * 1 Rolle
  BERKDURX3438PR500P
 :  BERKSHIRE
Frequently Bought Together