ContactUsLinkComponent
GX 390 ESD black Damen Si-Schuh SB 43 ESD-Halbschuh mit einem Durchgangswiderstand von 7,5x10 hoch 5 - 3,5x10 hoch 7 Ohm, keine elektrische Aufladung des Schuhträgers, Stahlkappe, Nubukleder, aktiv-X® Funktionsfutter, PPS-Dämpfungssystem®, PU-Laufsoh 1 * 1 PAAR
Catalog # ATLA53743
undefined
GX 390 ESD black Damen Si-Schuh SB 43 ESD-Halbschuh mit einem Durchgangswiderstand von 7,5x10 hoch 5 - 3,5x10 hoch 7 Ohm, keine elektrische Aufladung des Schuhträgers, Stahlkappe, Nubukleder, aktiv-X® Funktionsfutter, PPS-Dämpfungssystem®, PU-Laufsoh 1 * 1 PAAR
Catalog # ATLA53743
Frequently Bought Together