ContactUsLinkComponent
ADT-Transmitter CO2 ADT-Transmitter, CO2-Kohlenstoffdioxid (Infrarot Sensor), 24V, (0)-4-20mA, 0(2)-10V, Kunststoffgehäuse 96*130*56mm IP65, mit Sensor, Messbereich:0 bis 2000ppm Poti-Kalibrierung + Tool-Adressierung, Analog, ohne Analog Eingang, ohn 1 * 1 ST
Catalog # SNSTADTD31164A2004
ADT-Transmitter CO2 ADT-Transmitter, CO2-Kohlenstoffdioxid (Infrarot Sensor), 24V, (0)-4-20mA, 0(2)-10V, Kunststoffgehäuse 96*130*56mm IP65, mit Sensor, Messbereich:0 bis 2000ppm Poti-Kalibrierung + Tool-Adressierung, Analog, ohne Analog Eingang, ohn 1 * 1 ST
Catalog # SNSTADTD31164A2004
Frequently Bought Together