ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite UEG/CO/H2S/SO2/O2 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: UEG/LEL: Katalytischer-Sensor, Messbereich: 0-100%UEG/LEL Sonderheiten UEG: Über Tastatur/Software einstellbare Korrekturfaktoren für Kalibriergas (ca. 8 Stoffe) und Messgas (c 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA301C123E020
Supplier:  RAE SYSTEMS
MultiRAE Lite UEG/CO/H2S/SO2/O2 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: UEG/LEL: Katalytischer-Sensor, Messbereich: 0-100%UEG/LEL Sonderheiten UEG: Über Tastatur/Software einstellbare Korrekturfaktoren für Kalibriergas (ca. 8 Stoffe) und Messgas (c 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA301C123E020
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together