ContactUsLinkComponent
PolyGard 2-Kanal Gas Controller MGC-03 Der MGC-03 hat zwei Analogeingänge für die Aufschaltung externer Gas-Transmitter mit Drahtbruch- und Kurzschluss- Detektion. Je Eingang sind bis zu vier Alarmschwellen frei programmierbar. Zur Alarmmeldung stehe 1 * 1 ST
Catalog # SNSTMGC03E122B0500
PolyGard 2-Kanal Gas Controller MGC-03 Der MGC-03 hat zwei Analogeingänge für die Aufschaltung externer Gas-Transmitter mit Drahtbruch- und Kurzschluss- Detektion. Je Eingang sind bis zu vier Alarmschwellen frei programmierbar. Zur Alarmmeldung stehe 1 * 1 ST
Catalog # SNSTMGC03E122B0500
Frequently Bought Together