Magnet-Tischschweißgerät polystar 583 M, mit 600 mm Arbeitsbreite, handbedient, mit stufenlos regelbarer elektronischer Schweiß- und Kühlzeitautomatik, einfacher Impulsbeheizung, Nahtbreite 1,5 mm, für PE-Folien bis 2 x 0,25 mm Folienstärke, mit 100 1 * 1 ST
Catalog # RISC120146
Supplier: RISCHE HERFURTH
Frequently Bought Together