KGF 075 GSP, FÜLLSTANDSWÄCHTER KOMPAKT DC G3/4 Schaltpunkt sp [mm] -2 Betriebsspannung [V] 10 ... 55 DC Schaltstrom [mA] 400 Überstromauslösung [mA] 800 Spannungsabfall [V] 1 DC Stromaufnahme [mA] 4 Schaltfrequenz [Hz] 10 Umgebungstemperatur [°C] -25 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP20055
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together