MultiRAE Lite PID/ClO2/NO2/Ph3/HCN mit Pumpe, Akku 5-Gas-Detektor als Pumpengerät Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: PID: Photoionisations-Sensor, 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3-A20579A
Supplier: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together