Ex-Füllstandssensor Serie KEAC-L400 Ausführung: Anschlussgewinde G1, Sensorlänge inkl. Gewinde 400mm, Anschlussbox 2-Leiter Sensor Schaltpunkt mm: -8 (Empfindlichkeit einstellbar) Ex-Zeichen: Ex ia IIC T6…T4 WHG-Zulassung: Z-65.13-156 Zulassung: TÜV 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP21088
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together