ContactUsLinkComponent
Set BioHarness Der RAE Systems BioHarness ist ein leichter Brustgurt, der EKG- (Elektrokardiogramm) und Atemfrequenzsensoren für portable physiologische Echtzeitüberwachung umfasst. Der BioHarness ist mit einem portablen RAELink3-Modem verbunden, das 1 * 1 SET
  RAES039-BH02-100
Set BioHarness Der RAE Systems BioHarness ist ein leichter Brustgurt, der EKG- (Elektrokardiogramm) und Atemfrequenzsensoren für portable physiologische Echtzeitüberwachung umfasst. Der BioHarness ist mit einem portablen RAELink3-Modem verbunden, das 1 * 1 SET
  RAES039-BH02-100
Frequently Bought Together