ContactUsLinkComponent
AutoRAE 2 Test und Kalibrierstation als für MultiRAE Serie Neu als Single-Einheit (SE) Das AutoRAE 2 automatische Test- und Kalibriersystem für die neue MultiRAE-Serie, ermöglicht es mit nur einem Knopfdruck alle notwendigen Test- und Kalibrierfunkti 1 * 1 ST
Catalog # RAEST02-0103-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
AutoRAE 2 Test und Kalibrierstation als für MultiRAE Serie Neu als Single-Einheit (SE) Das AutoRAE 2 automatische Test- und Kalibriersystem für die neue MultiRAE-Serie, ermöglicht es mit nur einem Knopfdruck alle notwendigen Test- und Kalibrierfunkti 1 * 1 ST
Catalog # RAEST02-0103-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together