MultiRAE Lite UEG/CO/H2S/O2/SO2/NO 6-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: UEG/LEL: Katalytischer-Sensor, Messbereich: 0-100%UEG/LEL CO: elektrochemischer ‚Kohlenmonoxid-Sensor, Messbereich: 0-500ppm H2S: elektrochemischer Schwefelwasserstoff-Senso 1 * 1 ST
RAESMAA303C1R4011
Frequently Bought Together